Merck
P1379
Sigma-Aldrich
TWEEN® 20
viscous liquid
Synonym(e):
Polyethylenglykolsorbitanmonolaurat, Polyoxyethylensorbitanmonolaurat
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
NACRES:
NA.21
Beschreibung
non-ionic
Qualitätsniveau
Assay
>40% (GC)
Form
viscous liquid
Mol-Gew.
~1228
Zusammensetzung
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmitic, and stearic acids)
Konzentration
≥40.0% (GC)
Methode(n)
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
Verunreinigungen
≤3.0% water
Brechungsindex
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.06 mM (20-25°C)
Säurezahl
≤2.2 mg/g
Hydroxylzahl
96‑108 mg/g
Übergangstemp.
cloud point 76 °C
Dichte
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
16.7
Eignung
complies for IR spectroscopy
SMILES String
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChIKey
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tween®20 ist ein Polyoxyethylensorbitolester, der zur Familie der Polysorbate gehört. Es ist ein nichtionisches Detergens mit einem Molekulargewicht von 1.225 Dalton, basierend auf 20 Ethylenoxid-Einheiten, 1 Sorbit (Sorbitol) und 1 Laurinsäure als primäre Fettsäure. Die Ethylenoxid-Untereinheiten sind für den hydrophilen Charakter des Tensids verantwortlich, während die Kohlenwasserstoffketten für die hydrophobe Umgebung sorgen. Sorbit (Sorbitol) bildet den Backbone-Ring, an den die Ethylenoxidpolymere gebunden sind.
Tween® 20 ist ein nichtionisches Tensid und Detergens, das in der biochemischen und biowissenschaftlichen Forschung weit verbreitet ist. Es wird überwiegend zur Solubilisierung von Membranproteinen während der Isolierung der Membranproteinkomplexe eingesetzt. Darüber hinaus dient es als Bestandteil von verschiedenen Wasch-, Blockierungs-, Verdünnungs- und Stabilisierungspuffern. Es wird zudem als Reagenz in der Immunhistochemie für Verfahren wie Western Blot und ELISA verwendet. Bei diesen Anwendungen spielt Tween® 20 eine entscheidende Rolle, z. B. indem es unspezifische Antikörperbindungen verhindert, die Hintergrundfärbung minimiert und eine gleichmäßige Verteilung der Reagenzien sicherstellt.
Tenside mit sowohl hydrophilen als auch hydrophoben Komponenten lassen sich in zwei Hauptkategorien unterteilen: ionische, die in Wasser ionisieren (anionisch, kationisch oder ampholytisch), und nichtionisch, die nicht ionisieren. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein nichtionisches Tensid für verschiedene Anwendungen wie Emulgierung, Dispersion, Solubilisierung und zur Verwendung als Reinigungsmittel. Darüber hinaus kann es als Solubilisierungsmittel für Membranproteine dienen.
Anwendung
Anionisches Reinigungsmittel
TWEEN 20 ist ein nichtionisches Detergens, das häufig für biochemische Anwendungen eingesetzt wird. Es dient als Emulgator für die Herstellung von stabilen Öl-in-Wasser-Emulsionen. TWEEN 20 wurde bei der Vorextraktion von Membranen zur Entfernung von peripheren Proteinen (Konz. von 2 % für die Extraktion von membrangebundenen Proteinen) eingesetzt.
TWEEN 20 wurde als Blockierungsmittel für membranbasierte Immunassays bei einer typischen Konzentration von 0,05 % verwendet. TWEEN 20 kann zur Lyse von Säugetierzellen bei einer Konzentration von 0,005 bis 0,5 % zum Einsatz kommen.
TWEEN 20 wird verwendet als Bestandteil von:
  • Waschpuffer und Blocking-Puffer in Western-Blot-Analysen
  • Blocking-Puffer für die Immunhistochemie
  • Waschpuffer für ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay)
  • Reaktionsmischung für die PCR (Polymerase-Kettenreaktion)
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Sehr vielseitig einsetzbares Tensid für Ihre Forschung in der Biowissenschaft und Biochemie
  • Ausgezeichnet als Lösungs-, Dispergiermittel und Emulgator
  • Geeignet für die DNA- & RNA-Extraktion, Säugetierzellkulturen und Proteinaufreinigung
Verpackung
P1379-1KT:
Jedes Kit enthält 3 Produktmuster à 100 ml aus jeweils verschiedenen Chargen.
Angaben zur Herstellung
TWEEN 20 ist mit Wasser mischbar (100 mg/ml) und erzeugt eine klare, gelbe Lösung. Außerdem lässt es sich mit Alkohol, Dioxan und Ethylacetat mischen. TWEEN 20 ist in flüssigem Paraffin und fetten Ölen nicht löslich.
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gene expression and immune response kinetics using electroporation-mediated DNA delivery to muscle.
Gr?nevik E et al
The journal of gene medicine, 7(2), 218-227 (2005)
Use of tRNA consensus primers to indicate subgroups of Pseudomonas solanacearum by polymerase chain reaction amplification.
Seal SE et al
Applied and Environmental Microbiology, 58(11), 3759-3761 (1992)
Ethylene and carbon dioxide production by developing strawberries show a correlative pattern that is indicative of ripening climacteric fruit.
Lannetta PM et al
Physiologia Plantarum, 127.2, 247-259 (2006)
Jennifer Somerfield et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 185(1), 763-768 (2010-06-04)
Biological therapies, even humanized mAbs, may induce antiglobulin responses that impair efficacy. We tested a novel strategy to induce tolerance to a therapeutic mAb. Twenty patients with relapsing-remitting multiple sclerosis received an initial cycle of alemtuzumab (Campath-1H), up to 120
Thomas Beuchert Kallehauge et al.
Scientific reports, 7, 40388-40388 (2017-01-17)
Recombinant protein production coopts the host cell machinery to provide high protein yields of industrial enzymes or biotherapeutics. However, since protein translation is energetically expensive and tightly controlled, it is unclear if highly expressed recombinant genes are translated as efficiently
Artikel
Verfügbare Verfahren zur Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH), Reagenzien und Ausstattung.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Protokolle
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.
Auf dieser Seite wird die Solubilisierung von Membranproteinen mit Produkten von Cytiva dargestellt.