Fortfahren mit
A0169
Agarose
Type I-A, low EEO
Synonym(e):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose LE
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-731-8
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
type
Type I-A
form
powder
impurities
≤7% water
ash
≤0.5%
turbidity
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
0.09-0.13
mp
86.5-89.5  °C
transition temp
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.20%
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
General description
Agarose, ein natürliches Polymer, wird aus Meeresalgen gewonnen. Dieses neutrale, lineare Polysaccharid besteht aus d-Galactose und 3,6-Anhydro-l-galactose. Diese werden abwechselnd mit Hilfe glycosidischer Bindungen verbunden. Agarose ist in der Gelelektrophorese und Gelchromatographie von hoher Bedeutung.
Application
Agarose hat folgende Anwendungen:
  • als Lösungsmittel bei der Erzeugung von Tumorgeweben zum Einbetten des Zellmaterials
  • bei der Probenherstellung für die Quantenpunktanalyse
  • bei der Herstellung von erstarrtem Agarosemedium zur Untersuchung der Auswirkung der Medienerstarrung auf die Kultur isolierter Samenanlagen
Biochem/physiol Actions
Agarose wird wegen ihrer typischen Eigenschaften – z. B. Biokompatibilität, mechanische Festigkeit und Gelierungsfähigkeit bei niedriger Temperatur – als Biotinte verwendet.
Analysis Note
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Eigenschaften unserer Agarosen:
Sulfatgehalt - dient als Indikator für die Reinheit, da Sulfat die hauptsächlich vorhandene Ionengruppe ist.
Gelstärke - die Kraft, die aufgewendet werden muss, damit ein Gel zerbricht.
Gelierpunkt - die Temperatur, bei der die wässrige Agaroselösung beim Abkühlen geliert. Agaroselösungen zeigen beim Übergang von der Flüssigkeit zum Gel Hysterese - das bedeutet, dass die Temperatur des Gelierpunkts nicht dieselbe ist wie die Schmelztemperatur.
Elektroendosmose (EEO) - Bewegung einer Flüssigkeit durch das Gel. Anionische Gruppen sind in einem Agarosegel an die Matrix gebunden und können sich nicht bewegen, aber dissoziierbare Gegenkationen können in der Matrix in Richtung der Kathode wandern und führen zu EEO. Da die elektrophoretische Bewegung der Biopolymere normalerweise in Richtung der Anode stattfindet, kann EEO die Auftrennung aufgrund von interner Konvektion stören.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6013A0576A9539
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
≥1800 g/cm2 (1% gel), ≥3200 g/cm2 (1.5% gel)
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
EEO
0.09-0.13
EEO
0.09-0.13
EEO
≤0.12
EEO
0.09-0.13
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.20%
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.15%
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.12%
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.15%
impurities
≤7% water
impurities
≤10% water
impurities
≤7% water
impurities
≤10% moisture content
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)