Fortfahren mit
P203
Phenamil methanesulfonate salt
PPARγ inducer, solid
Synonym(e):
3,5-Diamino-6-chloro-N-[imino(phenylamino)methyl]pyrazinecarboxamide methanesulfonate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 428,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H12ClN7O · CH3SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.83
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phenamil methanesulfonate salt, solid
form
solid
Quality Segment
color
yellow
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.5 mg/mL, DMSO: ≥5 mg/mL (with warming), 0.1 M HCl: insoluble, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.Nc1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)NC(=N)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H12ClN7O.CH4O3S/c13-8-10(15)19-9(14)7(18-8)11(21)20-12(16)17-6-4-2-1-3-5-6;1-5(2,3)4/h1-5H,(H4,14,15,19)(H3,16,17,20,21);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
MHPIZTURFVSLTJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Phenamil, a derivative of amiloride is an inhibitor of sodium channels including acid sensing ion channel (ASIC) and epithelial sodium channels (ENaC).[1]
Application
Phenamil methanesulfonate salt has been used:
  • to stimulate adipocyte differentiation in 3T3 cells[2]
  • to test its effect on lateral flagella expression in Vibrio shilonii[3]
  • in nanoparticle preparation to test its effect on osteo/odontoblastic differentiation[4]
Biochem/physiol Actions
Phenamil is an inducer of peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) and inhibits diamine oxidase.[2] By favoring tribbles homolog 3 (Trb3) expression, phenamil holds therapeutic potential to treat pulmonary artery hypertension (PAH) and idiopathic PAH.[1] It is also a bone morphogenetic protein (BMP) activator, which favors osteogenesis and odontogenesis of stem cells.[4]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F8927D8040O111
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.5 mg/mL, 0.1 M HCl: insoluble, H2O: insoluble, DMSO: ≥5 mg/mL (with warming)
solubility
DMSO: soluble >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >21 mg/mL
color
yellow
color
white
color
-
color
white
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340)
mouse ... Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768)
Gene Information
-
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Gene Information
human ... DRD2(1813), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P203-25MG04061832575209
P203-5MG04061834357704