Fortfahren mit
F8927
Flupirtine maleate salt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-Amino-6-[[(4-fluorophenyl)methyl]amino]-3-pyridinyl]-carbamic acid ethyl ester maleate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 386,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H17FN4O2 · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
420.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCOC(=O)Nc1ccc(NCc2ccc(F)cc2)nc1N
InChI
1S/C15H17FN4O2.C4H4O4/c1-2-22-15(21)19-12-7-8-13(20-14(12)17)18-9-10-3-5-11(16)6-4-10;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-8H,2,9H2,1H3,(H,19,21)(H3,17,18,20);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
DPYIXBFZUMCMJM-BTJKTKAUSA-N
Biochem/physiol Actions
Non-opioid analgesic; cytoprotective versus PrP fragment 106-126
Flupirtine is commercially available as maleate salt. It exists in two polymorphs : flupirtine maleate A and B. Flupirtine is useful in treating muscular spasm, muscle tension and muscle stiffness. It is known to be effective in relieving back pain. Along with cytoprotection, flupirtine also offers protection against neurodegenerative disorders such as multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, Alzheimer′s disease, Parkinson′s disease, Huntington′s chorea and AID (acquired immunodeficiency) associated encephalopathy. Flupirtine is found to be a potential drug for eye-related problems like maculopathy including diabetic retinopathy, retinitis pigmentosa and glaucoma. It is also proved to be helpful in preventing cardiac associated disorders such as myocardial ischemia and infarction, cerebral ischemia and infarction. Hepatitis is also prevented by the use of flupirtine.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1372SML1928SML0583
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ~12 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white
color
white to off-white
color
white to beige
color
, faint purple to brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F8927-25MG04061833621202
F8927-5MG04061833621226