Fortfahren mit
P1614
Protein kinase Cζ pseudosubstrate, myristoyl trifluoroacetate salt
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
PKC Zeta Pseudosubstrate Inhibitory peptide, ZIP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 400,00
€ 340,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
€ 340,00
Listenpreis€ 400,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
mol wt
calculated mol wt 1928
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Cell permeable protein kinase C (PKC) ζ inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKC page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0102539636539610
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
form
lyophilized
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
calculated mol wt 1928
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: >1 mg/mL
solubility
water: 2 mg/mL
solubility
glacial acetic acid: 2 mg/mL, water: 2 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P1614-1MG04061834355885