Fortfahren mit
P1192
Casein Peptone suitable for biotechnology and microbiology
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≥11% Nitrogen, ≥4% Amino
Synonym(e):
Pepticase®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 130,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.090,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
€ 130,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pepticase®, suitable for microbiology
biological source
bovine milk
Quality Level
form
powder
nitrogen analysis
≥4.0% amino, ≥11.0% total
loss
≤11% loss on drying
pH
6.7-7.5
application(s)
microbiology
Application
Tryptischer Verdau mit hervorragender Löslichkeit und Klarheit der Lösung. Besonders gut für die Zubereitung von Thioglycolat-Medien.
Legal Information
Pepticase is a registered trademark of Kerry Group
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T2813P6838N4517
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pH
6.7-7.5
pH
6.2-7.2
pH
-
pH
5.8-7.8
nitrogen analysis
≥4.0% amino, ≥11.0% total
nitrogen analysis
-
nitrogen analysis
1.7% amino, 5.4% total
nitrogen analysis
≥6% amino, ≥11% total
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P1192-5KG04061833461662
P1192-250G04061834354239