Fortfahren mit
P6838
Pepton aus milk solids
Refined hydrolysate
Synonym(e):
Pepton aus tierischem Gewebe, PNM, Peptonisierter Milch-Nährstoff
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,90
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
MDL number:
€ 73,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
nitrogen analysis
1.7% amino, 5.4% total
application(s)
microbiology
SMILES string
O(C)C(=O)C(CCC(CC)(CC)C)C(=O)OC
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
InChI key
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P775070173P5905
description
Refined hydrolysate
description
from meat
description
suitable for microbiology
description
from meat, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
biological source
bovine milk
biological source
animal (meat)
biological source
bovine milk
biological source
animal (meat)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
nitrogen analysis
1.7% amino, 5.4% total
nitrogen analysis
≥10% total
nitrogen analysis
-
nitrogen analysis
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)