Fortfahren mit
P0035
Penciclovir
Synonym(e):
2-Amino-1,9-dihydro-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)butyl]-6H-purin-6-one, BRL-39123
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 266,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.26
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
MDL number:
€ 266,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
solubility
0.02 M potassium phosphate: soluble 2 mg/mL
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
NC1=NC(=O)c2ncn(CCC(CO)CO)c2N1
InChI
1S/C10H15N5O3/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-5-15(8)2-1-6(3-16)4-17/h5-6,16-17H,1-4H2,(H3,11,13,14,18)
InChI key
JNTOCHDNEULJHD-UHFFFAOYSA-N
Application
Penciclovir is a selective antiherpesvirus agent, particularly against herpes simplex virus types 1 and 2 (HSV-1 and HSV-2) and varicella-zoster virus (VZV)[1].
Biochem/physiol Actions
Penciclovir is converted to its active form, penciclovir triphosphate, by cellular kinases. It inhibits viral DNA polymerase by competing with deoxyguanosine triphosphate. It inhibits DNA synthesis of virus-infected cells. Penciclovir has in vitro activity against herpes simplex virus types 1 (HSV-1) and 2 (HSV-2). It does not inhibit DNA synthesis in non-infected cells. Mode of resistance is via qualitative changes in viral thymidine kinase or DNA polymerase[2].
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1103G2536PHR1593
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
solubility
0.02 M potassium phosphate: soluble 2 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
0.1 M HCl: 10 mg/mL
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Penciclovir
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)