Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 144,00 |
25 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 283,00 |
50 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 490,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Okadaic acid ammonium salt from Prorocentrum concavum, ≥90% (HPLC), solid
biological source
plant (Prorocentrum concavum)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: 0.1 mg/mL, DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][N+]([H])([H])[H].[H][C@]1(CC[C@@H](O)[C@@]2(O[C@@H](CC(C)=C2)C(C)\C=C\[C@@]3([H])CC[C@@]4(CCC5O[C@H]([C@@H](O)C[C@H](C)C6O[C@@]7(CCCCO7)CC[C@H]6C)C(=C)[C@@H](O)[C@]5([H])O4)O3)O1)C[C@@](C)(O)C([O-])=O
InChI
1S/C44H68O13.H3N/c1-25-21-34(55-44(23-25)35(46)12-11-31(54-44)24-41(6,50)40(48)49)26(2)9-10-30-14-18-43(53-30)19-15-33-39(57-43)36(47)29(5)38(52-33)32(45)22-28(4)37-27(3)13-17-42(56-37)16-7-8-20-51-42;/h9-10,23,26-28,30-39,45-47,50H,5,7-8,11-22,24H2,1-4,6H3,(H,48,49);1H3/b10-9+;/t26-,27-,28+,30+,31+,32+,33?,34+,35-,36-,37?,38+,39-,41-,42+,43-,44-;/m1./s1
InChI key
ZBOMSHVRJSJGNR-JBNKPAQWSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form film | form powder | form solid |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: 0.1 mg/mL, ethanol: soluble, DMSO: soluble | solubility 0.1% acetic acid in CH3CN: H2O (1:1): 250 μg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 0.1 mg/mL, DMSO: soluble, ethanol: soluble | solubility water: 1 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL |
| color white | color translucent | color white | color white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Okadaic acid ammonium salt from Prorocentrum concavum
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?