459616
Okadasäure, Ammoniumsalz
Water-soluble analog of Okadaic Acid. Inhibits protein phosphatases 1 and 2A.
Synonym(e):
Okadasäure, Ammoniumsalz
Größe auswählen
€ 101,00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 101,00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[N+H4].[O-]C(=O)[C@](O)(C[C@H]1O[C@]2(O[C@@H](CC(=C2)C)[C@H](C)\C=C\[C@@H]3O[C@@]4(O[C@H]5[C@@H](C(=C)[C@H](OC5CC4)[C@@H](O)C[C@@H](C6O[C@]7(OCCCC7)CC[C@H]6C)C)O)CC3)[C@@H](CC1)O)C
InChI
1S/C44H68O13.H3N/c1-25-21-34(55-44(23-25)35(46)12-11-31(54-44)24-41(6,50)40(48)49)26(2)9-10-30-14-18-43(53-30)19-15-33-39(57-43)36(47)29(5)38(52-33)32(45)22-28(4)37-27(3)13-17-42(56-37)16-7-8-20-51-42;/h9-10,23,26-28,30-39,45-47,50H,5,7-8,11-22,24H2,1-4,6H3,(H,48,49);1H3/b10-9+;/t26-,27-,28+,30+,31+,32+,33?,34+,35-,36-,37?,38+,39-,41-,42+,43-,44-;/m1./s1
InChIKey
ZBOMSHVRJSJGNR-JBNKPAQWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
PP1, PP2A
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Kiguchi, K., et al. 1994. Cell Growth Differentiation5, 995.
Ohaka, Y., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.197, 916.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 950.
Kreienbuhl, P., et al. 1992. Blood80, 2911.
Normura, M., et al. 1992. Biochemistry31, 11915.
Song, Q., et al. 1992. J. Cell Physiol.153, 550.
Tada, T., et al. 1992. Immunopharmacol.24, 17.
Cohen, P., et al. 1990. Trends Biochem. Sci.15, 98.
Cohen, P., et al. 1989. Annu. Rev. Biochem.58, 453.
Cohen, P., and Cohen, P.T.W. 1989. J. Biol. Chem.264, 21435.
Haystead, T.A.J., et al. 1989. Nature337, 78.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3