Fortfahren mit
O1376
Orotidine 5′-monophosphate trisodium salt
≥99% (HPLC), powder
Synonym(e):
OMP, Orotidylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.630,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H10N2O11PNa3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.14
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
€ 1.630,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1C(O)C(OC1COP(O)(O)=O)N2C(=O)NC(=O)C=C2C(O)=O
InChI
1S/C10H13N2O11P.Na.H/c13-5-1-3(9(16)17)12(10(18)11-5)8-7(15)6(14)4(23-8)2-22-24(19,20)21;;/h1,4,6-8,14-15H,2H2,(H,16,17)(H,11,13,18)(H2,19,20,21);;
InChI key
PSBNOTIIJINWKE-UHFFFAOYSA-N
Application
Orotidine 5′-monophosphate (OMP) is the direct precursor of uridine 5′-monophosphate (UMP) in pyrimidine biosynthesis. OMP is used to study the specificity, kinetics, structures and mechanisms of orotidine 5′-monophosphate decarboxylase(s) (EC 4.1.1.23).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
01930U6375T7004
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
F Mukherjee et al.
Iranian journal of veterinary research, 17(1), 1-7 (2016-09-23)
The use of liposome as an adjuvant and a vaccine carrier has been cited previously in the literature. It has also been shown to be effective in enhancing the immunogenicity of vaccine candidates. BALB/c mice immunized subcutaneously with outer membrane
Cleiton F Machado et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(50), 12202-12213 (2017-11-10)
The olfactory system can discriminate a vast number of odorants. This ability derives from the existence of a large family of odorant receptors expressed in the cilia of the olfactory sensory neurons. Odorant receptors signal through the olfactory-specific G-protein subunit
Elena Perrin et al.
BMC genomics, 18(1), 834-834 (2017-11-01)
Antibiotic resistance is a major problem for human health. Multidrug resistance efflux pumps, especially those of the Resistance-Nodulation-Cell Division (RND) family, are major contributors to high-level antibiotic resistance in Gram-negative bacteria. Most bacterial genomes contain several copies of the different
Global Trade Item Number
SKUGTIN
O1376-25MG04061834213727