Fortfahren mit
O1266
OPC 31260 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-(Dimethylamino)-1-[4-(2-methylbenzamido)benzoyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzazepine hydrochloride, Mozavaptan hydrochloride, N-[4-(5-Dimethylamino-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzazepine-1-carbonyl)phenyl]-2-methylbenzamide hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 93,90
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 378,00
€ 321,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H29N3O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.00
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 93,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)C1CCCN(C(=O)c2ccc(NC(=O)c3ccccc3C)cc2)c4ccccc14
InChI
1S/C27H29N3O2.ClH/c1-19-9-4-5-10-22(19)26(31)28-21-16-14-20(15-17-21)27(32)30-18-8-13-24(29(2)3)23-11-6-7-12-25(23)30;/h4-7,9-12,14-17,24H,8,13,18H2,1-3H3,(H,28,31);1H
InChI key
MOROBKPIULFQDC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
OPC 31260 is a vasopressin V2 selective antagonist. Arginine vasopressin (AVP) plays an important part in circulatory and water homeostasis. The V2 receptor subtype is important in water retention, cardiac remodeling in congestive heart failure (CHF), and renal hemodynamic alterations, and is considered a target for polysystic kidney disease. OPC-31260 has been shown to inhibit the development of polycystic kidney disease in several animal models.
Vasopressin V2 selective antagonist.
Disclaimer
air-sensitive, hygroscopic, store with desiccant
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0346D054D2069
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
H2O: ≥5 mg/mL at warmed
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL
color
white to tan
color
white to beige
color
white
color
white to off-white
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
O1266-50MG04061832867540
O1266-10MG04061834213628