Fortfahren mit
O0391
Olopatadin -hydrochlorid
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(11Z)-11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid hydrochloride, AL-4943A, KW-4679, Opatanol, Patanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,90
€ 70,46
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 329,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H23NO3·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.87
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 70,46
Listenpreis€ 82,90Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2COc3ccc(CC(O)=O)cc13
InChI
1S/C21H23NO3.ClH/c1-22(2)11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24;/h3-4,6-10,12H,5,11,13-14H2,1-2H3,(H,23,24);1H/b18-8-;
InChI key
HVRLZEKDTUEKQH-NOILCQHBSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Biochem/physiol Actions
Olopatadine is a dual acting histamine H1-receptor antagonist and mast cell stabilizer.
Olopatadine is a histamine H1 receptor antagonist and mast cell stabilizer. The low level of occupancy H1 receptors in the brain explains the low sedation effect of olopatidine. It is believed that olopatidine is a substrate for P-glycoprotein, which limits its brain penetration.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1478403O1385A114
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: >10 mg/mL
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
-
Gene Information
human ... OPRS1(10280)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Olopatadin -hydrochlorid
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)