Fortfahren mit
N9876
Buttersäure-4-Nitrophenylester
lipase substrate, chromogenic, esterase substrate, ≥98%, liquid
Synonym(e):
4-Nitrophenylbutyrat, p-Nitrophenylbutyrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 503,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 755,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.20
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1879729
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Buttersäure-4-Nitrophenylester, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
density
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H11NO4/c1-2-3-10(12)15-9-6-4-8(5-7-9)11(13)14/h4-7H,2-3H2,1H3
InChI key
DVDUMIQZEUTAGK-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Nitrophenylbutyrat ist ein Substrat für die Enzyme Esterase und Lipase. Die Hydrolyse von 4-Nitrophenylbutyrat durch diese Enzyme setzt den Chromophor 4-Nitrophenolat frei, der bei 415 nm spektrophotometrisch analysiert wird.
Application
4-Nitrophenylbutyrat wurde verwendet:
  • als Substrat für die Esteraseaktivität einer von Monozyten abgeleiteten Makrophagen-Zelllinie als Reaktion auf Polyethylen
  • als Substrat für mykobakterielle Phospholipase-A- und mykobakterielle Cutinase-Aktivität[1]
  • als Substrat zur Bestimmung der Wirkung von Puffern und Lösungsmitteln auf humane Carboxylesterase[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N4377N8130N2752
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
density
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N9876-1G04061835558209
N9876-10G04061838505170
N9876-5G04061834118947
Questions
  1. Good morning, I would like to know the concentration of the product N9876-1G, because in the container it says that there is 1 gram but the product is dissolved, so we do not know the concentration. Thank you
    1 answer
    1. This product is a neat or pure liquid with a density of 1.19 g/mL. The calculated molarity is 5.7M. The molarity is determined using the formula below:
      (density x volume x concentration )/(molecular weigh?)=molarity
      1.19g/mlx1000x1/209.20g/mol= 5.7M