Fortfahren mit
N8768
Natriuretisches Peptid, Typ C
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
CNP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 364,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C93H157N27O28S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2197.60
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ≥65%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)CNC1=O)C(O)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CN
InChI
1S/C93H157N27O28S3/c1-12-52(10)76-91(146)104-42-72(127)108-65(44-122)88(143)114-57(26-30-149-11)82(137)118-64(43-121)80(135)103-39-70(125)106-58(31-48(2)3)78(133)101-41-74(129)110-68(92(147)148)47-151-150-46-67(109-73(128)40-100-77(132)54(23-16-18-27-94)111-89(144)66(45-123)119-85(140)59(32-49(4)5)105-69(124)37-96)90(145)116-62(35-53-21-14-13-15-22-53)79(134)102-38-71(126)107-60(33-50(6)7)84(139)112-55(24-17-19-28-95)81(136)115-61(34-51(8)9)86(141)117-63(36-75(130)131)87(142)113-56(83(138)120-76)25-20-29-99-93(97)98/h13-15,21-22,48-52,54-68,76,121-123H,12,16-20,23-47,94-96H2,1-11H3,(H,100,132)(H,101,133)(H,102,134)(H,103,135)(H,104,146)(H,105,124)(H,106,125)(H,107,126)(H,108,127)(H,109,128)(H,110,129)(H,111,144)(H,112,139)(H,113,142)(H,114,143)(H,115,136)(H,116,145)(H,117,141)(H,118,137)(H,119,140)(H,120,138)(H,130,131)(H,147,148)(H4,97,98,99)/t52-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,76-/m0/s1
InChI key
UHSBKBYWHCBDCJ-DYGWFTAGSA-N
Gene Information
human ... NPPC(4880)
General description
Natriuretisches Peptid, Typ C (NPPC/CNP) ist ein 22-Aminosäuren-langes Peptid, das vom NPPC-Gen, das auf dem menschlichen Chromosom 2q37.1 lokalisiert ist, kodiert wird.[1] Es gehört zur natriuretischen Peptidfamilie.
Biochem/physiol Actions
Natriuretisches Peptid, Typ C (NPC) spielt eine wesentliche Rolle bei der Regulierung des Blutdrucks und der Homöostase von Körperflüssigkeiten. Die NPC-vermittelte Signalisierung ist wesentlich für die endochondrale Ossifikation.[1] NPC agiert als Ligand für den natriuretischen Peptidrezeptor B (NPR-B). NPC interagiert mit Rezeptoren der vaskulären glatten Muskelzellen (VSMC) und fungiert als Autokrin-/Parakrin-Endothel-abgeleitetes Hormon. Es ist auch an der Endotheldysfunktion und Regulierung der Adipogenese, die eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung von Fettleibigkeit in der Kindheit spielt, beteiligt. NPC ist ein potenzieller Marker für Fettleibigkeit und durch Steroidhormone ausgelöste Knochenverletzungen. In-vitro-Studien zeigen, dass NPC an der Hemmung der Zellproliferation von glatten Muskeln, Natriurese, Diurese, Vasodilation und Hemmung des Renin-Angiotensin-Systems beteiligt ist. NPC steht mit der Entstehung von Myokardinfarkten und Herzversagen in Verbindung. Die NPC-Plasmaspiegel können als Biomarker für die therapeutische Wirksamkeit von Metoprolol auf das posturale Tachykardiesyndrom (POTS) bei Kindern verwendet werden.
Natriuretisches Peptid, Typ C wird im Hypothalamus, der vorderen Hypophyse und den meisten wichtigen Hormondrüsen produziert. Es übt starke venodilatorische und herzgefäßdilatorische Wirkungen aus, hat jedoch nur minimale Auswirkungen auf die Nierenfunktion.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B5900A1663A8208
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... NPPC(4880)
Gene Information
human ... NPPB(4879)
Gene Information
human ... NPPA(4878)
Gene Information
rat ... Nppa(24602)
UniProt accession no.
P23582
UniProt accession no.
P16860
UniProt accession no.
P01160
UniProt accession no.
P01161
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C-type natriuretic peptide is closely associated to obesity in Caucasian adolescents.
Del Ry S
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 460, 172-177 (2016)
Kyung-Bon Lee et al.
Biology of reproduction, 88(2), 42-42 (2012-12-21)
Natriuretic peptide type C (NPPC) and its receptor natriuretic peptide receptor 2 (NPR2) regulate cGMP in ovarian follicles and participate in maintaining oocyte meiotic arrest. We investigated the regulation of Nppc expression in mouse granulosa cells in vivo and in
Fanny Caputo et al.
Scientific reports, 7(1), 4636-4636 (2017-07-07)
Cerium oxide nanoparticles (CNPs) are novel synthetic antioxidant agents proposed for treating oxidative stress-related diseases. The synthesis of high-quality CNPs for biomedical applications remains a challenging task. A major concern for a safe use of CNPs as pharmacological agents is
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N8768-.5MG04061834118688
N8768-.1MG04061834118671