Fortfahren mit
A8208
Atriales Natriuretisches Peptid der Ratte
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
α-Atriopeptin, Ratte, α-rANP, ANF (123-150), Ratte, ANF 1-28, rANF (99-126), rANP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 523,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C128H205N45O39S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3062.41
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
€ 153,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ≥70%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC1=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc4ccc(O)cc4)C(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](N)CO)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C128H205N45O39S2/c1-10-64(7)99-121(209)151-52-94(183)152-66(9)101(189)156-77(36-37-91(130)180)109(197)167-85(56-175)105(193)150-53-96(185)154-78(43-62(3)4)103(191)149-54-97(186)155-89(119(207)164-82(48-92(131)181)114(202)169-86(57-176)116(204)163-81(46-68-25-16-13-17-26-68)113(201)159-74(29-20-40-144-126(136)137)107(195)166-84(123(211)212)47-69-32-34-70(179)35-33-69)60-213-214-61-90(171-118(206)88(59-178)170-117(205)87(58-177)168-108(196)75(30-21-41-145-127(138)139)157-106(194)73(28-19-39-143-125(134)135)158-112(200)79(44-63(5)6)161-102(190)71(129)55-174)120(208)162-80(45-67-23-14-12-15-24-67)104(192)148-50-93(182)147-51-95(184)153-72(27-18-38-142-124(132)133)110(198)173-100(65(8)11-2)122(210)165-83(49-98(187)188)115(203)160-76(111(199)172-99)31-22-42-146-128(140)141/h12-17,23-26,32-35,62-66,71-90,99-100,174-179H,10-11,18-22,27-31,36-61,129H2,1-9H3,(H2,130,180)(H2,131,181)(H,147,182)(H,148,192)(H,149,191)(H,150,193)(H,151,209)(H,152,183)(H,153,184)(H,154,185)(H,155,186)(H,156,189)(H,157,194)(H,158,200)(H,159,201)(H,160,203)(H,161,190)(H,162,208)(H,163,204)(H,164,207)(H,165,210)(H,166,195)(H,167,197)(H,168,196)(H,169,202)(H,170,205)(H,171,206)(H,172,199)(H,173,198)(H,187,188)(H,211,212)(H4,132,133,142)(H4,134,135,143)(H4,136,137,144)(H4,138,139,145)(H4,140,141,146)/t64-,65-,66-,71-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,99-,100-/m0/s1
InChI key
QGFSVPWZEPKNDV-BRTFOEFASA-N
Gene Information
rat ... Nppa(24602)
Application
Atrial Natriuretic Peptide rat has been used:
  • In the absorption test to confirm the specificity of the anti-NP antibodies.
  • To study the effects of atrial natriuretic peptide (ANP) on renal water and sodium regulation in rats.
  • To study the integrated biological effects of ANP on myocardial infarction using mice models.
Biochem/physiol Actions
Atrial natriuretic peptide (ANP) is synthesized in myoendocrine cells of the heart from which it is released into the circulation. It exerts natriuretic, diuretic, and vasodilatory effects through stimulation of guanylate cyclase-linked NPR-A receptors. It plays an important role in blood volume and blood pressure homeostasis.
Exerts natriuretic, diuretic, and vasodilatory effects through stimulation of guanylate cyclase-linked NPR-A receptors.
ANP production is regulated by factors associated with developmental, hormonal and hemodynamic processes. Its secretion is stimulated by atrial wall stretch, and ischemia.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1663553031SAB5700150
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P01161
UniProt accession no.
P01160
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P01160
Gene Information
rat ... Nppa(24602)
Gene Information
human ... NPPA(4878)
Gene Information
-
Gene Information
human ... NPPA(4878)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)