Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 162,00 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 622,00 € 528,70 | |
| 50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 928,00 | |
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.420,00 |
Über diesen Artikel
€ 162,00
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
impurities
≤3% β-isomer
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;/q;2*+1/p-2/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20+,21+;;/m1../s1
InChI key
QRGNQKGQENGQSE-WPVKCSLBSA-L
Application
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% | assay ≥94% (HPLC), ≥94% (spectrophotometric assay) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ~98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| impurities ≤3% β-isomer | impurities - | impurities - | impurities - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| N6879-50MG | 04061833264386 |
| N6879-5MG | 04061833264393 |
| N6879-25MG | 04061833264379 |
| N6879-100MG | 04061833264362 |