Fortfahren mit
N1161
β-Nicotinamidadenin-Dinucleotid, reduziert
~98%, pkg of 100 mg
Synonym(e):
β-DPNH, β-NADH, DPNH, Diphosphopyridinnucleotid, reduzierte Form, NADH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 vials
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 458,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27N7Na2O14P2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
709.40 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Form:
powder
Assay:
~98%
€ 458,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~98%
Quality Segment
form
powder
packaging
pkg of 100 mg
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
InChI key
FWBNCIFELNNJCX-UHOVGGJYSA-L
Application
Als Reagenz kann NADH in enzymatischen Zyklisierungsassays verwendet werden, um eine verstärkte Detektion der Aktivität von biologisch relevanten, in geringen Konzentrationen vorhandenen Enzymen oder Metaboliten zu bewirken.
Biochem/physiol Actions
NADH ist ein Coenzym und wirkt als regenerierender Elektronendonator in katabolischen Prozessen, wie Glykolyse, β-Oxidation und Citratzyklus (Krebs-Zyklus, TCA-Zyklus). Es ist an Zellsignalisierungsereignissen beteiligt und dient auch als Substrat für Poly-(ADP-Ribose)-Polymerasen (PARP) während der Reparatur von DNA-Schäden. Die NAD+/NADH-abhängigen Sirtuine spielen eine wichtige Rolle in der Regulierung der Stressantwort bei den Energiestoffwechsel betreffenden Ereignissen und hat Implikationen für die Krebsbiologie, Diabetes und neurodegenerative Erkrankungen.
Als Reagenz kann NADH in enzymatischen Zyklisierungsassays verwendet werden, um eine verstärkte Detektion der Aktivität von biologisch relevanten, in geringen Konzentrationen vorhandenen Enzymen oder Metaboliten zu bewirken.
Packaging
Verpackung bezogen auf das Feststoffgewicht.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N600543420N8129
description
~98%, pkg of 100 mg
description
≥94% (HPLC)
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
assay
~98%
assay
≥94% (spectrophotometric assay), ≥94% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97% (spectrophotometric assay), ≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
packaging
pkg of 100 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is this 10 vials of 100mg of CAS # 606-68-8?
    1 answer
    1. This product is a set of 10 vials. Each vial contains 100 mg of material. The CAS number of this material is 606-68-8.