Fortfahren mit
N6125
Naphthol-AS-TR-Phosphat Dinatriumsalz
fluorogenic, ≥99% (HPLC), powder
Synonym(e):
NASTRp disodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,50
€ 48,87
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 179,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 541,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H13ClNNa2O5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
435.71
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
€ 48,87
Listenpreis€ 57,50Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Naphthol-AS-TR-Phosphat Dinatriumsalz, ≥99% (HPLC), Bulk package
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1cc(Cl)ccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C18H15ClNO5P.2Na/c1-11-8-14(19)6-7-16(11)20-18(21)15-9-12-4-2-3-5-13(12)10-17(15)25-26(22,23)24;;/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
InChI key
TYCHZTPSWMGRRI-UHFFFAOYSA-L
Application
Substrat für die histochemische Darstellung der sauren und alkalischen Phosphatase.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N2250N7375I5505
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥94% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 5 mg/mL, clear to slightly hazy
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N6125-100MG04061833273227
N6125-5G04061833428597
N6125-1G04061835546244