Fortfahren mit
N6009
Nervenwachstumsfaktor 2.5S aus Maussubmaxillardrüse
lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
NGF-2.5S
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
4 x 25 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 655,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
mouse
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
26.5 kDa
€ 655,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nervenwachstumsfaktor 2.5S aus Maussubmaxillardrüse, NGF-2.5S, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
form
lyophilized powder
potency
0.1-30 ng/mL EC50 (using PC-12 cells)
mol wt
26.5 kDa
packaging
pkg of 4X25 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Ngf(18049)
General description
Nervenwachstumsfaktor (NGF) wird von verschiedenen Zelltypen erzeugt: strukturelle, akzessorische und Immunzellen. Er gehört zur Neurotrophin-Familie der trophischen Faktoren.
Application
Nervenwachstumsfaktor-2.5S aus der murinen Unterkieferspeicheldrüse wird wie folgt verwendet:
  • in Ham′s F-12 Medium zum Durchführen eines Wachstumskegel-Kollabier-Assays mit Spinalganglionen
  • als Medienzusatz in der “Prozesskammer” für mikrofluidische Kammerstudien
  • zum Behandeln von Zellen der mittleren Gelbkörperphase zum Untersuchen seiner Wirkung auf die Expression von Cholinacetyltransferase (CHAT)
Biochem/physiol Actions
Nervenwachstumsfaktor (NGF) ist neurotrophisch und erhält sympathische und sensorische Neuronen des peripheren Nervensystems sowie cholinerge Neuronen des Vorderhirns. NGF fördert die Entwicklung von neuritenähnlichen Filamenten aus Spinalganglien von Hühnerembryos und Ratten-PC12-Phäochromazytomzellen. NGF kann eine Rolle bei der fetalen Entwicklung in vivo und insbesondere bei der Nervenregeneration nach ischämischen, chirurgischen oder chemischen Verletzungen spielen. NGF kann auch mit dem zentralen Nervensystem in Verbindung stehen. Er weist eine mildernde Wirkung gegen Geschwüre (humane kutane, Corneageschwüre und Druckgeschwüre), Glaukom, Makulopathie und Retinitis pigmentosa auf. NGF-2.5S ist ein Typ von NGF-b, der ursprünglich unter dissoziativen Bedingungen gewonnen wurde und sich durch die während seiner Aufreinigung auftretenden Proteolyse von NGF-b unterscheidet.
Physical form
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm-filtrierten Lösung in Natriumacetatpuffer.
Analysis Note
Die biologische Aktivität wird mithilfe eines 3-tägigen MTT-Assays ermittelt.
Other Notes
Die Untereinheit 2.5S des Nervenwachstumsfaktors 7S (NGF-7S) ist im Wesentlichen die β-Untereinheit, isoliert aus der Unterkieferspeicheldrüse von männlichen Mäusen unter zunächst dissoziativen Bedingungen durch eine Modifizierung der Methode von Bocchini und Angeletti.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N0513N5415E4127
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
human
biological source
mouse submaxillary glands
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
mol wt
26.5 kDa
mol wt
protein 130 kDa
mol wt
protein calculated mol wt 13.5 kDa (Monomer)
mol wt
6 kDa
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)