Fortfahren mit
E4127
Epidermaler Wachstumsfaktor aus Maussubmaxillardrüse
lyophilized, suitable for cell culture
Synonym(e):
EGF, Epidermis-Wachstumsfaktor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 309,00
5 x 0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 705,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
EC Number:
263-468-7
MDL number:
Biological source:
mouse submaxillary glands
Form:
lyophilized powder
Mol wt:
6 kDa
Impurities:
≤50 EU/vial (LAL test)
€ 309,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Epidermaler Wachstumsfaktor aus Maussubmaxillardrüse, EGF, suitable for cell culture
biological source
mouse submaxillary glands
Quality Segment
form
lyophilized powder
potency
0.1-10 ng/mL ED50/EC50
quality
endotoxin tested
mol wt
6 kDa
packaging
pkg of 0.1 and 5X0.1 mg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤50 EU/vial (LAL test)
color
white to off-white
solubility
water: soluble, clear, colorless (1 vial is reconstituted with 0.5 mL of 0.85% NaCl)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
mouse ... Egf(13645)
Application
Epidermaler Wachstumsfaktor (EGF) aus der Unterkieferdrüse von Mäusen wird als Mitogen verwendet und löst bei verschiedenen Zelllinien die Zellmitose aus. In Gewebekulturen reduziert oder eliminiert EGF den Serumbedarf und kann zusammen mit anderen Medienzusätzen und Hormonen eingesetzt werden. Die Arbeitskonzentration für EGF beträgt in der Regel 0,1–10 ng/mL.
Biochem/physiol Actions
EGF ist für eine Vielzahl verschiedener Epidermis- und Epithelzellen mitogen, u. a. Fibroblasten, Gliazellen, vaskuläre und korneale Endothelzellen, Rinder-Granulosazellen, HeLa-Zellen, SV40-3T3-Zellen sowie Säugetier-Epithelzellen und Kaninchen-Chondrozyten. EGF spielt auch eine biologische Rolle bei der Hemmung der Magensäure-Sekretion, Unterstützung des Wachstums bei der Fötusentwicklung und Neuromodulation im zentralen Nervensystem. Zu den zellulären metabolischen Wirkungen von EGF zählen Stimulation des Ionenflusses, Glucosetransport, Glycolyse und Synthese von DNA, RNA und Proteinen.
Preparation Note
Dieses Produkt wurde aus einer 1-ml-Lösung 5 mM Ammoniumacetat mit einem pH-Wert von 6,5 lyophilisiert. Es sollte durch Zugabe des Inhalts des Fläschchens zu einer Lösung aus 0,1–1,0 % BSA oder 1–10 % Serum in gepufferter Kochsalzlösung oder Gewebekulturmedium rekonstituiert werden.
Analysis Note
Die biologische Aktivität dieses Produkts wird durch die Fähigkeit gemessen, die EGF-responsiven Maus-BALB/MK-Zellen zu stimulieren. EC50 wird als die effektive Konzentration des Wachstumsfaktors definiert, die in einem zellbasierten Bioassay einen Anstieg des Zellwachstums von 50 % hervorruft.
Other Notes
Der epidermale Wachstumsfaktor (EGF) ist ein kleines mitogenes Polypeptid, das in vielen verschiedenen Gewebeteilen und Körperflüssigkeiten mehrerer Säugetierarten vorhanden ist. EGF ist ein Mitglied der Wachstumsfaktorfamilie, die durch sechs konservierte Cysteinmotive charakterisiert ist, die drei Disulfidbindungen bilden. Humanes EGF ist mit β-Urogastron identisch, einem auf der Grundlage seiner Fähigkeit zur Hemmung der Magensäure-Sekretion isolierten Molekül. EGF ist strukturell mit dem humanen transformierenden Wachstumsfaktor α homolog. Beide wirken über EGF-Rezeptoren.
Disclaimer
Dieses Produkt sollte bei 2–8 °C gelagert werden. Nach der Rekonstitution kann es zwei Wochen lang bei 2–8 °C oder für längere Zeit in Aliquots gefroren bei -20 °C aufbewahrt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E1257E5160E5036
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
biological source
mouse submaxillary glands
biological source
mouse submaxillary glands
biological source
mouse
biological source
human
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
UniProt accession no.
P01132
UniProt accession no.
P01132
UniProt accession no.
P01132
UniProt accession no.
P01133
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is it possible for mouse EGF (E4127) to cross-react on a rat cell line?
    1 answer
    1. This product has not been validated for rat cell line application. Nevertheless, it appears to work well with rat cell lines based on the following citations, which may be useful as references:
      Biomed Mater. 2012 Aug;7(4):045013. Random/aligned electrospun PCL/PCL-collagen nanofibrous membranes: comparison of neural differentiation of rat AdMSCs and BMSCs PMID: 22652636 [Link to PubMed article]
      Neural Regen Res. 2013 Dec 25; 8(36): 3365–3372. Rat hair follicle stem cells differentiate and promote recovery following spinal cord injury PMID: 25206658 [Link to PubMed Central article]
      Helpful?
  2. We have one of your product (E4127, lot no. SLBP2779V and would like to know what its expiry date is. Could you please, help? Thanks
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.