Fortfahren mit
N3518
NZ Amin®-Bouillon
Lambda bacteriophage growth medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 137,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352116
€ 137,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
composition
MgSO4, 1 g/L , NaCl, 5 g/L , Tryptone, 10 g/L
pH
6.3-7.2(1.6% solution)
application(s)
food and beverages
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
NZ Amine is a growth medium used for the cultivation of lambda bacteriophage. This nutrient-rich broth contains peptides, amino acids, and water-soluble vitamins in a low-salt formulation.
Application
Für die Erhaltung und Vermehrung des Bacteriophagen Lambdas.
Features and Benefits
NZ Amine powder provides:
  • Standard formulation
  • Convenient package sizes
  • Easy scale-up using larger package sizes
  • A budget-friendly alternative to liquid
Preparation Note
Herstellung
1. 15.94 g in 1 L destilliertem Wasser suspendieren.
2. Für 15 minutes bei 121°C autoklavieren.
1. Suspend 15.94 g in 1 L of distilled water.
2. Autoclave for 15 minutes at 121°C.
Legal Information
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N3643L3022L7533
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
composition
MgSO4, 1 g/L , Tryptone, 10 g/L , NaCl, 5 g/L
composition
Casamino Acids, 1 g/L , MgSO4, 0.98 g/L , NaCL, 5 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast extract, 5 g/L
composition
NaCl, 5 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L
composition
Agar, 15 g/L , NaCl, 5 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
agriculture
food and beverages
microbiology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.
Difco Manual, 356-356 (1998)
Sambrook, J., et al.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, A-A (1989)
F R Blattner et al.
Science (New York, N.Y.), 196(4286), 161-169 (1977-04-08)
The Charon lambda bacteriophages have been developed as vectors for cloning. Their construction incorporates mutations that make them simple to use and also greatly increases their safety for the biological containment of cloned recombinant DNA. Three of the Charon vector
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N3518-1KG04061826764190
N3518-500G04061833655023