Fortfahren mit
L3022
LB-Bouillon (Lennox)
Highly-referenced microbial growth powder medium, low salt, suitable for salt-sensitive E.coli culture.
LB Broth (Lennox)
Synonym(e):
Lennox-Bouillon, Luria-Bertani-Bouillon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,70
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 157,00
6 x 1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 864,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106200
€ 43,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
composition
NaCl, 5 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2(2% solution)
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
Lennox LB ist ein gerne genutztes Medium für das Mikrobenwachstum, das auch für die Kultivierung von E. coli verwendet wird. Die nährstoffreiche mikrobielle Bouillon enthält Peptide, Aminosäuren und Kohlenhydrate in einer Formulierung mit niedrigem Salzgehalt.
Application
Luria-Bouillon wird verwendet für die Anzucht und Vermehrung von Escherichia coli. Die E. coli-Bakterien wachsen in der Luria-Bouillon schneller, da das Pepton und die Hefe wesentliche Wachstumsfaktoren zur Verfügung stellen, die E. coli ansonsten selbst synthetisieren müssten. Luria-Bouillon enthält aufgrund der NaCl-Komponente zudem wesentliche Elektrolyte für den Transport und das osmotische Gleichgewicht.
Sie wird verwendet für die Resuspension von T. pyriformis-Zellfraktionen in einer Studie zur Trimastix-Fraktionierung von Zellextrakten.[1]
Geeignet für die nicht selektive Kultivierung von E. coli-Stämmen für das Klonen, die DNA-Plasmidproduktion und die Produktion rekombinanter Proteine. Ebenso geeignet für die selektive Kultivierung bei entsprechender Zugabe von Antibiotika, einschließlich derer, die Lösungen mit geringem Salzanteil erfordern (z. B. Zeocin®).
Features and Benefits
Eigenschaften des Lennox LB-Pulvers:
  • Praktische, kleine Packung macht Wiegen unnötig
  • Einfaches Hochskalieren durch Verwenden größerer Packungsgrößen
  • Kostengünstige Alternative zu Flüssigkeiten
  • Standardmäßige Formulierung
Preparation Note
1. 20 g in 1 L destilliertem Wasser suspendieren.
2. Bei 121 °C 15 Minuten lang autoklavieren.
Zur Zubereitung der Lennox-L-Bouillon: 1 g Glucose hinzufügen und mit den Zubereitungsanweisungen wie oben fortfahren.
Zur Zubereitung des Mediums nach Enquist und Sternberg: Nach dem Autoklavieren 10 mL steriles Magnesiumsulfat 1 M unter aseptischen Bedingungen hinzufügen.
Legal Information
Zeocin is a registered trademark of Cayla Sarl
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L7658L7275L2897
description
Highly-referenced microbial growth powder medium, low salt, suitable for salt-sensitive E.coli culture.
description
EZMix powder microbial growth medium
description
Tablet microbial growth medium
description
Highly-referenced microbial growth powder medium with Agar, low salt, suitable for salt-sensitive E. coli culture.
form
powder
form
powder
form
tablet
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
composition
NaCl, 5 g/L , Yeast Extract, 5 g/L , Tryptone, 10 g/L
composition
-
composition
-
composition
Agar, 15 g/L , NaCl, 5 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
agriculture
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LB-Bouillon (Lennox)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Are the new batches of the product labeled as "Low salt" consistent with the older batch that does not have the same label? Consistency in experiments is a concern.
    1 answer
    1. The formulation for L3022 has not changed over the years. The "low salt" label was added later to help customers identify the formulation more easily.
      Helpful?
  2. Which bacterial culture medium is the best choice for my application?
    1 answer
    1. Each of the broths will likely grow E. coli very well, but there are still general guidelines for choosing a broth when you are working without a protocol. Generally:LB - Miller and LB - Lennox are used for E. coli growth and maintanence, DNA plasmid production and protein production.  The Lennox formulation has a lower salt content required for some salt-sensitive selection antibiotics.LB - Luria low salt is used for special applications where the E. coli growth or other constraints require the lowest possible salt content.Terrific Broth is used for higher yield protein production and high yield DNA plasmid production, because of the faster growth of the E. coli in this medium.SOB is used for protein production, DNA plasmid production and the generation of high-efficiency competent cells.SOC is used for initial growth of competent cells and the transformation procedure.
      Helpful?
  3. Will adding magnesium to the culture medium increase cell density?
    1 answer
    1. In microbial broth formulations that do not already contain magnesium, the addition of 10-20 mM MgCl2 or MgSO4 may increase cell densities.  You may need to also increase the shaking speed of the incubator.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the difference among the many LB - Lennox products?
    1 answer
    1. LB - Lennox is available in many types to suit your needs.  The different product formats include powder, EZMix™ powder, and tablet form.  Each of these forms are available with and without agar for easy LB-agar plate preparation.L3022 (LB Lennox powder)L2897 (LB Lennox powder with agar)L7275 (LB Lennox tablets)L7025 (LB Lennox tablets with agar)L7658 (LB Lennox EZMix(TM) powder)L7533 (LB Lennox EZMix(TM) powder with agar)L5542 (LB Lennox pre-poured agar plates)
      Helpful?
  6. What are the differences among the Luria, Lennox and Miller LB formulations?
    1 answer
    1. LB, (originally termed lysogeny broth) was initially composed of tryptone, yeast extract, NaCl and glucose.  Soon after, the glucose was omitted (Miller's version), and later the NaCl content lowered by half (Lennox's version).  For some applications, even lower salt is required (Luria's low salt version).
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. greene county, ny
    • Review 1
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    excellent - happy with this purchase
    perfect growth as expected - delivery time was lighting fast; will purchase next semester.
    Helpful?