Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11N2NaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.22
EC Number:
222-159-7
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3580062
MDL number:
Form:
powder
sterility
γ-irradiated
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
[Na+].CCN1C=C(C([O-])=O)C(=O)c2ccc(C)nc12
InChI
1S/C12H12N2O3.Na/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14;/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17);/q;+1/p-1
InChI key
ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
General description
Chemical structure: quinolone
Application
Recommended for use in molecular biology applications at 15 μg/ml
Biochem/physiol Actions
Nalidixinsäure-Natriumsalz ist ein Inhibitor der bakteriellen DNA-Polymerase (DNA-Gyrase) und der reversen Transkriptase des aviären Myeloblastose-Virus. Hemmt die Nukleinsäure- und Proteinsynthese in Saccharomyces cerevisiae.
Preparation Note
Prepare stock solutions directly in the vial with sterile water (5-50 mg/ml). Stock solutions should be stored at −20 °C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalidixinsäure Natriumsalz
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?