Fortfahren mit
N4382
Nalidixinsäure Natriumsalz
DNA gyrase inhibitor, powder
Nalidixic acid sodium salt
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 22,30
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,10
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 220,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 661,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11N2NaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
222-159-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3580062
Form:
powder
€ 22,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nalidixinsäure Natriumsalz, powder
Quality Segment
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
originator
Sanofi Aventis
SMILES string
[Na+].CCN1C=C(C([O-])=O)C(=O)c2ccc(C)nc12
InChI
1S/C12H12N2O3.Na/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14;/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17);/q;+1/p-1
InChI key
ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
General description
Nalidixinsäure ist ein Chinolon und kann die Aktivität des bakteriellen Enzyms Topoisomerase Typ II blockieren und dadurch die Replikation von Baktieren stoppen.[1] Es handelt sich um ein potenzielles antibakterielles Mittel gegen gramnegative sowie grampositive Bakterien. Der Einsatz von Nalidixinsäure bei der Behandlung von Harnwegsinfektionen wurde untersucht.[2]
Chemische Struktur: Chinolon
Application
Nalidixinsäurewird verwendet, um Bakterienkulturen zu behandeln und derenResistenz gegen Salmonella enterica[3] und Salmonellatyphimurium zu untersuchen.[4]
Biochem/physiol Actions
Nalidixinsäure-Natriumsalz ist ein Inhibitor der bakteriellen DNA-Polymerase (DNA-Gyrase) und der reversen Transkriptase des aviären Myeloblastose-Virus. Hemmt die Nukleinsäure- und Proteinsynthese in Saccharomyces cerevisiae.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Forschung im Bereich der Apoptose. Weitere empfohlene Apoptoseprodukte finden Sie hier. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie unter sigma.com/discover-bsm.
Diese Verbindung wurde von Sanofi Aventis entwickelt. Um weitere Pharma-entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N887897023C8645
form
powder
form
powder
form
-
form
powder or crystals
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
originator
Sanofi Aventis
originator
-
originator
-
originator
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalidixinsäure Natriumsalz
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N4382-100G04061834116554
N4382-25G04061834116578
N4382-5G04061834116585
N4382-1G04061834116561
Questions
Reviews
Active Filters
  1. United Kingdom
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Good quality
    Very good quality for the price. Have been buying this product for years and have had no issues.
    Helpful?