Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 109,00 | |
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 230,00 | |
| 250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 458,00 |
Über diesen Artikel
€ 109,00
Produktname
S-(4-Nitrobenzyl)-6-Thioinosin, ≥98%, solid
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
color
white
mp
187-190 °C (lit.)
solubility
0.1 M HCl: slightly soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(SCc4ccc(cc4)[N+]([O-])=O)ncnc23
InChI
1S/C17H17N5O6S/c23-5-11-13(24)14(25)17(28-11)21-8-20-12-15(21)18-7-19-16(12)29-6-9-1-3-10(4-2-9)22(26)27/h1-4,7-8,11,13-14,17,23-25H,5-6H2/t11-,13-,14-,17-/m1/s1
InChI key
DYCJFJRCWPVDHY-LSCFUAHRSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), SLC29A1(2030)
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% (HPLC) | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility 0.1 M HCl: slightly soluble, DMSO: soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, H2O: insoluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| form solid | form crystals | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| mp 187-190 °C (lit.) | mp 68-71 °C | mp 222-226 °C (dec.) (lit.) | mp 32-34 °C (lit.) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| N2255-25MG | 04061833273142 |
| N2255-250MG | 04061833273135 |
| N2255-100MG | 04061833273128 |