Fortfahren mit
N1786
NSC 95397
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
2,3-Bis[(2-hydroxyethyl)thio]-1,4-naphthoquinone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 94,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 94,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
orange, solid
solubility
DMSO: 16 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCCSC1=C(SCCO)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C14H14O4S2/c15-5-7-19-13-11(17)9-3-1-2-4-10(9)12(18)14(13)20-8-6-16/h1-4,15-16H,5-8H2
InChI key
MAASHDQFQDDECQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Irreversible Cdc25 dual specificity phosphatase inhibitor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1005SML0367217694
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 16 mg/mL
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 100 mg/mL, clear, red
color
orange, solid
color
white to light brown
color
light orange to dark orange
color
orange
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N1786-5MG04061833264133