Fortfahren mit
SML1005
NSC 617145
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2,3-Propandiyl-bis(2,3-dichloro)maleimide, 1,1′-(2,2-Dimethyl-1,3-propanediyl)bis[3,4-dichloro-1H-Pyrrole-2,5-dione, NSC-617145, SID 487795
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
€ 104,55
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 492,00
€ 418,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10Cl4N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.04
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 104,55
Listenpreis€ 123,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(C(=O)N(C1=O)CC(CN2C(=O)C(=C(C2=O)Cl)Cl)(C)C)Cl
InChI
1S/C13H10Cl4N2O4/c1-13(2,3-18-9(20)5(14)6(15)10(18)21)4-19-11(22)7(16)8(17)12(19)23/h3-4H2,1-2H3
InChI key
PCOXPBOKDABARQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NSC 617145 is a potent and cell-permeable inhibitor of Werner syndrome helicase (WRN) that causes accumulation of double-strand breaks (DSB) and chromosomal abnormalities in cancer cells.
NSC 617145 is a potent and cell-permeable inhibitor of Werner syndrome helicase (WRN).
NSC 617145 has an IC50 value of 230nM.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1274SML0819SML1043
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
yellow to orange
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)