Fortfahren mit
N1626
Neocuproin -hydrochlorid Hydrat
BioReagent, crystalline
Synonym(e):
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthrolin -hydrochlorid Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12N2 · HCl · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.72 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
230-732-8
MDL number:
Form:
crystalline
Quality level:
€ 127,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Level
form
crystalline
mp
250 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for determination of copper
SMILES string
O.Cl.Cc1ccc2ccc3ccc(C)nc3c2n1
InChI
1S/C14H12N2.ClH.H2O/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9;;/h3-8H,1-2H3;1H;1H2
InChI key
APDYLFLZNGECIM-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
72090N1501121908
form
crystalline
form
powder
form
crystalline
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
suitability
suitable for determination of copper
suitability
-
suitability
-
suitability
-
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tatjana Kochanė et al.
International journal of biological macromolecules, 144, 544-552 (2019-12-22)
A series of modified poly(urethane-urea) carriers for immobilization of maltogenase from Bacillus stearothermophilus were presented. Poly(urethane-urea) microparticles (PUU) from poly(vinyl alcohol) and isophorone diisocyanate were modified with ethylenediamine, glutaraldehyde, trichlorotriazine and gold nanoparticles (AuNPs). Covalent attachment of enzyme to carrier
Jong-Min Park et al.
Biosensors & bioelectronics, 71, 306-312 (2015-04-29)
This work presented a highly sensitive bacterial antibiotic susceptibility test through β-lactamase assay using Parylene-matrix chip. β-lactamases (EC 3.5.2.6) are an important family of enzymes that confer resistance to β-lactam antibiotics by catalyzing the hydrolysis of these antibiotics. Here we
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N1626-100G04061833612293
N1626-25G04061833612309
N1626-5G04061835507030
N1626-10G04061833435533