Merck
N1501
Sigma-Aldrich
Neocuproin
≥98%
Synonym(e):
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthrolin, DMPHEN
Größe auswählen
1 G
€ 41,70
5 G
€ 102,00
25 G
€ 288,00
€ 41,70
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 41,70
5 G
€ 102,00
25 G
€ 288,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
crystalline
Assay:
≥98%
€ 41,70
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
crystalline
Farbe
white to beige
SMILES String
Cc1ccc2ccc3ccc(C)nc3c2n1
InChI
1S/C14H12N2/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9/h3-8H,1-2H3
InChIKey
IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Neocuproin kann als Ligand für Folgendes verwendet werden:      
  • Bei der aeroben Oxidation von Benzyl mit Allylalkoholen zu den entsprechenden Carbonylverbindungen unter Verwendung von Au(I) als Katalysator.
  • Zum Synthetisieren von Aqua(2,9-dimethyl-1,10-phenanthrolin)NiCl2-Komplex. der als Vorläufer für die Herstellung von gleichmäßig sphärischen NiO-Nanopartikeln mittels thermischem Zersetzungsverfahren eingesetzt wird.     
  • In Zn-katalysierten Allylierungsreaktionen von Aldehyden mit Allylboronaten zum Herstellen von α-Additionsprodukten mit hoher Diastereoselektivität.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Shū Kobayashi et al.
Chemistry, an Asian journal, 8(9), 2033-2045 (2013-06-19)
Zn(OH)2-catalyzed allylation reactions of aldehydes with allylboronates in aqueous media have been developed. In contrast to conventional allylboration reactions of aldehydes in organic solvents, the α-addition products were obtained exclusively. A catalytic cycle in which the allylzinc species was generated
Assem Barakat et al.
International journal of molecular sciences, 14(12), 23941-23954 (2013-12-20)
[NiCl2(C14H12N2)(H2O)] complex has been synthesized from nickel chloride hexahydrate (NiCl2·6H2O) and 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline (dmphen) as N,N-bidentate ligand. The synthesized complex was characterized by elemental analysis, infrared (IR) spectroscopy, ultraviolet-visible (UV-vis) spectroscopy and differential thermal/thermogravimetric analysis (TG/DTA). The complex was further confirmed
Yan Wang et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 19(9), 1353-1360 (2008-07-19)
S-nitrosylation of proteins serves an important role in regulating diverse cellular processes including signal transduction, DNA repair, and neurotransmission. Identification of S-nitrosylation sites is crucial for understanding the significance of this post-translational modification (PTM) in modulating the function of a
Mustafa Bener et al.
Analytical chemistry, 82(10), 4252-4258 (2010-04-27)
A low-cost optical sensor using an immobilized chromogenic redox reagent was devised for measuring the total antioxidant level in a liquid sample without requiring sample pretreatment. The reagent, copper(II)-neocuproine (Cu(II)-Nc) complex, was immobilized onto a cation-exchanger film of Nafion, and
Saliha Esin Celik et al.
Analytica chimica acta, 674(1), 79-88 (2010-07-20)
A novel on-line HPLC-cupric reducing antioxidant capacity (CUPRAC) method was developed for the selective determination of polyphenols (flavonoids, simple phenolic and hydroxycinnamic acids) in complex plant matrices. The method combines chromatographic separation, constituent analysis, and post-column identification of antioxidants in