Fortfahren mit
N129
Naloxone methiodide
≥98% (HPLC), opioid receptor inhibitor, solid
Synonym(e):
(5α,17R)-4,5-Epoxy-3,14-dihydroxy-17-methyl-6-oxo-17-(2-propenyl)-morphinanium iodide, N-Methylnaloxonium iodide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 314,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 654,00
€ 555,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24INO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
469.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Naloxone methiodide, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white to tan
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].[H][C@]12Oc3c(O)ccc4C[C@@H]5[C@](O)(CCC1=O)[C@@]2(CC[N@+]5(C)CC=C)c34
InChI
1S/C20H23NO4.HI/c1-3-9-21(2)10-8-19-16-12-4-5-13(22)17(16)25-18(19)14(23)6-7-20(19,24)15(21)11-12;/h3-5,15,18,24H,1,6-11H2,2H3;1H/t15-,18+,19+,20-,21?;/m1./s1
InChI key
ICONPJDAXITIPI-UXYWFNEESA-N
Application
Naloxone methiodide has been used as inhibitor of opioid receptor in fish and mice. Naloxone methiodide has been used to block opioid neurotransmission.
Biochem/physiol Actions
Naloxone methiodide has low affinity for opioid receptors than naloxone. Administration of naloxone inhibits opioid receptor and opioid-induced respiratory depression.
Quaternary salt of naloxone that, like the parent compound, is a nonselective antagonist at opioid receptors. It does not cross the blood-brain barrier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N165N9412O003
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥96% (HPLC)
assay
-
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble, H2O: soluble (with the addition of 0.1 N HCl), ethanol: soluble
solubility
DMSO: ~12 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: 7.5 mg/mL (aqueous solutions should be promptly used), methanol: 7.6 mg/mL (do not store in ethanolic solution; methanolic solutions may be stored for several weeks at 4 °C)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)