Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H27N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
445.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
yellow
solubility
DMSO: soluble, H2O: soluble (with the addition of 0.1 N HCl), ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12Oc3c(O)ccc4C[C@H]5N(CC[C@@]1(c34)[C@@]5(O)CC\C2=N/NC(=O)c6ccccc6)CC=C
InChI
1S/C26H27N3O4/c1-2-13-29-14-12-25-21-17-8-9-19(30)22(21)33-23(25)18(10-11-26(25,32)20(29)15-17)27-28-24(31)16-6-4-3-5-7-16/h2-9,20,23,30,32H,1,10-15H2,(H,28,31)/b27-18+/t20-,23+,25+,26-/m1/s1
InChI key
AKXCFAYOTIEFOH-XTNAHFASSA-N
Gene Information
human ... OPRK1(4986), OPRL1(4987), OPRM1(4988)
Biochem/physiol Actions
Agonist for κ3 opioid receptors; antagonist for ORL1 and μ opioid receptors.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| N165-10MG | 04061832557441 |
| N165-50MG | 04061832272580 |