Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 57,10 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.21
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-483-6
Beilstein/REAXYS Number:
1722293
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
273 °C
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
CSCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-SCSAIBSYSA-N
Biochem/physiol Actions
D-methionine has been shown to rescue noise-induced hearing loss.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder or crystals |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.5% (NT) |
| mp 273 °C | mp 280 °C (dec.) (lit.) | mp 284 °C (dec.) (lit.) | mp 284 °C (dec.) (lit.) |
| color white | color white | color white | color white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) cell analysis | application(s) peptide synthesis | application(s) detection | application(s) - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M9375-5G | 04061834064237 |
| M9375-25G | 04061834064220 |