Merck
64319
L-Methionin
≥99.5% (NT), BioUltra
Synonym(e):
(S)-2-Amino-4-methylmercapto-buttersäure, L-2-Amino-4-(methylthio)-buttersäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.21
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-562-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722294
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Methionin, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Quality Level
biological source
synthetic
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (NT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +23.7±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% foreign amino acids
ign. residue
≤0.1%
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white
mp
284 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤100 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in 1 M HCl
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.40, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
M9625M8439PHR1241
L-Methionine reagent grade, ≥98% (HPLC)
M9625
L-Methionine
L-Methionine
SAFC
M8439
L-Methionine
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥99.5% (NT)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
solubility
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
300
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% foreign amino acids
impurities
-
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
impurities
-
Application
<ul>
<li><strong>ROS-Responsive and Self-Tumor Curing Methionine Polymer Library Based Nanoparticles with Self-Accelerated Drug Release and Hydrophobicity/Hydrophilicity Switching Capability for Enhanced Cancer Therapy</strong>: Diese Publikation beleuchtet die Entwicklung von Nanopartikeln auf Basis von L-Methionin und seine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung von Wirkstoffabgabesystemen in der Krebstherapie. Die Studie unterstreicht das Potenzial dieser Systeme für die Verbesserung der therapeutischen Wirksamkeit durch kontrollierte Wirkstofffreisetzung (Liu et al., 2024).</li>
<li><strong>N-acetyl-l-methionine dietary supplementation improves meat quality by oxidative stability of finishing Angus heifers.</strong>: In dieser Studie werden die Vorteile der Nahrungsergänzung mit L-Methionin in Tiernahrung untersucht. Dabei wird der Einfluss von L-Methionin auf eine verbesserte Fleischqualität und oxidative Stabilität betont, welche für die Fleischproduktion und die Ernährungswissenschaft von entscheidender Bedeutung sind (Liu et al., 2024).</li>
</ul>
Other Notes
Synthese von Markern für Protonierungsstudien mittels Fourier-Transform-Infrarot-Methoden für L-Glutarsäure 513C[1]; Spacer bei der Isotachophorese von Serumproteinen; essenziell in Kulturmedien für manche malignen menschlichen Zelllinien[2][3]; Wachstumsanforderung für verschiedene Organismen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
W Kreis et al.
Cancer research, 40(3), 634-641 (1980-03-01)
Human embryonic lung fibroblasts (F-136-35-56) capable of growing in medium containing DL-homocysteine instead of L-methionine and human acute lymphoblastic leukemia cells (CCRF-HSB-2) with absolute methionine requirement exhibited dose-dependent growth inhibition when semipurified L-methionine-degrading enzyme (L-methioninase, EC 4.4.1.11) was added to
CRC Handbook of Microbiology, 4, 1-1 (1974)
W Kreis
Cancer treatment reports, 63(6), 1069-1072 (1979-06-01)
Published reports indicate that normal rodent cells can grow in medium containing either L-methionine or L-homocysteine, whereas malignant rodent cells have an absolute requirement for L-methionine. Our studies with two normal human cell lines (fetal lung fibroblasts and bladder epithelial
T. Hine et al.
Electrophoresis ?83, 541-541 (1984)
Bacteriorhodopsin: fourier transform infrared methods for studies of protonation of carboxyl groups.
G Dollinger et al.
Methods in enzymology, 127, 649-662 (1986-01-01)