Fortfahren mit
M9063
Mimetisches Gelb 1
suspension
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.510,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
23151817
€ 1.510,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
10 ml
Quality Level
form
suspension
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Mimetic Yellow 1 is used in affinity and protein chromatography. Mimetic Yellow 1 has been used in studies to develop a potential application in regulating fertility of the ram.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M7563M9188M7688
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
suspension
form
suspension
form
suspension
form
suspension
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
description
10 ml
description
-
description
10 ml
description
-
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R S Squire et al.
Journal of reproductive immunology, 23(2), 207-217 (1993-03-01)
Recently developed synthetic Mimetic affinity ligands were screened for their ability to purify estradiol antibody from sheep serum. One of these ligands (color coded Yellow 1) effectively separated immunoglobulin from other serum protein by negative affinity. When 1 ml antiserum
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M9063-1EA04061836972806