Fortfahren mit
M7688
Mimetisches Gelb 2 PIKSI-Säule
suspension
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 x 1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 649,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
23151817
€ 649,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
suspension
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
Application
Mimetic columns are used in protein chromatography, affinity chromatography and dye resins. Mimetic columns have been used in studies to develop anti-inflammatory therapeutics.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M7563M8063M9188
form
suspension
form
suspension
form
suspension
form
suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)