Fortfahren mit
M7278
Minimum Essential Medium Eagle
HEPES modification, with Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
MEM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Minimum Essential Medium Eagle, HEPES Modification, with Earle′s salts, 25 mM HEPES and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
pH
>7.2
components
L-glutamine: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Minimum Essential Medium Eagle besteht aus Zucker, anorganischen Salzen, wasserlöslichen Vitaminen und essenziellen Aminosäuren.[1] Es wird häufig bei Zellkulturstudien als Medienformulierung eingesetzt.[2]
Application
Minimum Essential Medium Eagle wird verwendet für die Kultivierung von Primordialfollikeln und Eierstockgewebe,[2] Fibroblastzellen der menschlichen Haut,[3] der menschlichen Kolonepithelzelllinie LS174T[4] und von Hippokampusgewebescheiben.[5]
Preparation Note
Ergänzungsmittel mit 0,292 g/l L-Glutamin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M0643M0450M4526
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: yes
components
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: no
components
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
phenol red: 0.011 g/L
NaHCO3: 2.2 g/L
components
Earle’s salts (5% CO2): yes
sodium pyruvate: yes
glucose: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): no
phenol red: yes
NaHCO3: yes
stable glutamine: no
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium Eagle
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.
Rodrigo Lerchundi et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 14, 80-80 (2020-05-07)
Genetically encoded nanosensors such as the FRET-based adenosine triphosphate (ATP) sensor ATeam enable the measurement of changes in ATP levels inside cells, promoting our understanding of metabolic interactions between astrocytes and neurons. The sensors are usually well characterized in vitro
Shafagh A Waters et al.
The EMBO journal, 36(3), 374-387 (2016-11-12)
RNA sequencing studies have identified hundreds of non-coding RNAs in bacteria, including regulatory small RNA (sRNA). However, our understanding of sRNA function has lagged behind their identification due to a lack of tools for the high-throughput analysis of RNA-RNA interactions
Samuel Wilson Failor et al.
Neural development, 13(1), 4-4 (2018-03-27)
Activity in neurons drives afferent competition that is critical for the refinement of nascent neural circuits. In ferrets, when an eye is lost in early development, surviving retinogeniculate afferents from the spared eye spread across the thalamus in a manner
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M7278-500ML04061834061830
M7278-6X500ML04061834061847
M7278-100ML04061834061823