Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 589,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
solid
Biological source:
rabbit
€ 589,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenApplication
Muscle acetone powder from rabbit has been used for the isolation of G-actin or actin.
Preparation Note
Prepared by a modification of Carsten, M.E. and Mommaerts, F.H., Biochemistry, 2, 28 (1963).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit plasma | biological source rabbit muscle |
| form solid | form powder | form solid | form ammonium sulfate suspension |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?