Fortfahren mit
L0756
Lung acetone powder from rabbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,60
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 212,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
rabbit
€ 64,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
Application
Lung acetone powder from rabbit has been used in the determination of angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitory activity:
  • from milk fermentate by Bifidobacterium longum[1]
  • in Caco-2 brush border expressing (Bbe) cell monolayer[2]
  • from ginger extracts
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L8376P3034I1630
biological source
rabbit
biological source
-
biological source
carp
biological source
rat
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)