Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 721,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.11
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
€ 721,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1C(=O)NC=CC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-4(8)2-3-6-5(7)9/h2-3H,1H3,(H,6,9)
InChI key
VPLZGVOSFFCKFC-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Methyluracil is a methylated uracil or a uracil derivative.[1]
Application
3-Methyluracil (3-MeU) is used along with other methyl-pyrimidines to study relative physical chemical parameters.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay 97% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility 1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility 1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M6631-1G | 04061826691731 |