Fortfahren mit
M6186
Greiner LUMITRAC 200 384 well plates
flat bottom white polystyrene wells, non-sterile
Synonym(e):
384 immunoassay plates, 384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, Greiner 781075
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
40 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
flat bottom white polystyrene wells, white polystyrene
Size:
384 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
medium binding surface
Feature:
lid: no
€ 227,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
flat bottom white polystyrene wells, white polystyrene
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 40
manufacturer/tradename
Greiner 781075
maximum volume
131 μL
size
384 wells
working volume
110 μL
binding type
medium binding surface
General description
Lumitrac 200, 384W microtiter plate with an optimal working volume of 15-110 μL; maximum well capacity of 131 μL. Growth area: 10 mm(2)
Application
White plates minimize cross talk in luminescence procedures. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
384 flat (F) solid well microtiter plate, medium binding, without lid, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0.15 mm; width: 85.48 +/- 0.15 mm; curvature: approx.150 μm.
Legal Information
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M3561M7561M6311
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no
manufacturer/tradename
Greiner 781075
manufacturer/tradename
Greiner 784075
manufacturer/tradename
Greiner 782075
manufacturer/tradename
Greiner 781076
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
binding type
medium binding surface
binding type
medium binding surface
binding type
non-treated surface
binding type
medium binding surface
material
flat bottom white polystyrene wells
material
flat bottom white polypropylene copolymer wells, white polystyrene
material
flat bottom white polystyrene wells, white polystyrene plate
material
black polystyrene , flat bottom black polystyrene wells
working volume
110 μL
working volume
25 μL
working volume
10 μL
working volume
110 μL
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)