M3561
Greiner 384 well plates, polystyrene
working volume 25 μL, flat bottom white polypropylene copolymer wells
Synonym(e):
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom white polypropylene copolymer wells
white polystyrene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
case of 40
Hersteller/Markenname
Greiner 784075
Maximales Volumen
28 μL
Größe
384 wells
Arbeitsvolumen
25 μL
Bindungsart
medium binding surface