Fortfahren mit
M5942
MRS 2395
≥98% (HPLC), P2Y12 purinoceptor antagonist, solid
Synonym(e):
2,2-Dimethylpropionsäure-3-(2-Chlor-6-methylaminopurin-9-yl)-2-(2,2-dimethyl-propionyloxymethyl)-propylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 213,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 941,00
€ 799,85
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30ClN5O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
439.94
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 213,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MRS 2395, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CNc1nc(Cl)nc2n(CC(COC(=O)C(C)(C)C)COC(=O)C(C)(C)C)cnc12
InChI
1S/C20H30ClN5O4/c1-19(2,3)16(27)29-9-12(10-30-17(28)20(4,5)6)8-26-11-23-13-14(22-7)24-18(21)25-15(13)26/h11-12H,8-10H2,1-7H3,(H,22,24,25)
InChI key
NASABYJQIYJDID-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antagonist für P2Y12-Purinozeptor; hemmt die ADP-induzierte Aggregation in Ratten-Thrombozyten und antagonisiert die ADP-induzierte Hemmung von cAMP in Thrombozyten der Ratte und des Menschen in Gegenwart von PGE1, ohne die P2Y1-Rezeptor-induzierte PLC-Aktivität in transfizierten Astrozytomzellen zu beeinflussen.
P2Y12-Purinozeptor-Antagonist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3743SML1133SML0715
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble <2 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)