Fortfahren mit
SML0715
PF-8380
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-[3-(2,3-Dihydro-2-oxo-6-benzoxazolyl)-3-oxopropyl]-1-piperazinecarboxylic acid (3,5-dichlorophenyl)methyl ester, 4-[3-Oxo-3-(2-oxo-2,3-dihydrobenzoxazol-6-yl)propyl]piperazine-1-carboxylic acid 3,5-dichlorobenzyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
€ 102,85
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 430,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H21Cl2N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
478.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 102,85
Listenpreis€ 121,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1cc(cc(c1)COC(=O)N2CCN(CC2)CCC(=O)c3cc4[o][c]([nH]c4cc3)=O)Cl
InChI
1S/C22H21Cl2N3O5/c23-16-9-14(10-17(24)12-16)13-31-22(30)27-7-5-26(6-8-27)4-3-19(28)15-1-2-18-20(11-15)32-21(29)25-18/h1-2,9-12H,3-8,13H2,(H,25,29)
InChI key
JMSUDQYHPSNBSN-UHFFFAOYSA-N
Application
PF-8380 has been used in biological assays. It has also been used to estimate the role of intestinally-derived lysophosphatidic acid in dyslipidemia and atherosclerosis.
Biochem/physiol Actions
PF-8380 [6-(3-(piperazin-1-yl)propanoyl)benzo[d]oxazol-2(3H)-one] has the ability to change the resistant and invasive features of glioblastoma and helps to improve the response to radiation therapy.[1]
PF-8380 is a potent orally bioavailable inhibitor of autotaxin (ATX), the enzyme that synthesize lysophosphatidic acid (LPA) from lysophosphatidyl choline, and is an emerging target for treatment of inflammatory conditions, including cancer, arthritis and multiple sclerosis. PF-8380 blocks inflammation-induced LPA synthesis. PF-8380 works both in vitro and in vivo through direct inhibition of autotaxin. In human whole blood PF-8380 inhibited autotaxin with an IC50 of 101 nM.
PF-8380 is a potent orally bioavailable inhibitor of autotaxin (ATX).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0929SML2702SML1280
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)