Fortfahren mit
M5905
Maus-Serum
Synonym(e):
Serum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,50
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 302,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.930,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Biological source:
mouse
Sterility:
non-sterile
Shipped in:
dry ice
€ 74,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
sterility
non-sterile
contains
preservative
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Maus-Serum wirkt als Blockierungsmittel bei der Immunogold-Markierung[1], bei In-vitro-MBL-Bindungsassays[2] und bei der Evaluierung von kommerziellen Estradiol-Immunassays.[3]
Mausserum wird wie folgt verwendet:
  • als Blockiermittel bei der Analyse von Stammzellenoberflächenmarkern[4]
  • zur Immunpräzipitation[5]
  • zur Kontrolle im ELISA-Verfahren (Enzym-Linked Immunosorbent Assay).[6]
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R9759R9133S3772
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
sheep
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
contains
preservative
contains
preservative
contains
preservative
contains
preservative
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.
Scott M Goetz et al.
Biology open, 8(3) (2019-03-03)
When organisms possess chemical defenses, their predators may eventually evolve resistance to their toxins. Eastern indigo snakes (Drymarchon couperi; EIS) prey on pitvipers and are suspected to possess physiological resistance to their venom. In this study, we formally investigated this
D S Torres et al.
Biomaterials, 21(15), 1607-1619 (2000-07-08)
The contraction of connective tissue cells can play important roles in wound healing and pathological contractures. The effects of this contractile behavior on cell-seeded constructs for tissue engineering have not yet been investigated. The goal of this work was to
Kristin M Scheible et al.
Clinical immunology (Orlando, Fla.), 161(2), 65-74 (2015-08-02)
Homeostatic T cell proliferation is more robust during human fetal development. In order to understand the relative effect of normal fetal homeostasis and perinatal exposures on CD8+ T cell behavior in PT infants, we characterized umbilical cord blood CD8+ T
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M5905-500ML04061834060451
M5905-5ML04061834060468
M5905-10ML04061834060444
Questions
  1. Could you please share more detailed information about the proteases in this product? I’d like to know which types are included (e.g., cathepsin B, MMP9) and their approximate proportions or concentrations in the formulation.
    1 answer
    1. Unfortunately, the concentrations of the indicated proteases in this product are not determined. The Certificate of Analysis provides information regarding the testing performed.