Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 66,00 | |
| 10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 239,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Biological source:
rat
Sterility:
non-sterile
Shipped in:
dry ice
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rat
Quality Segment
sterility
non-sterile
contains
preservative
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Ratten-Serum aus einer normalen Spenderpopulation wird gepoolt.
Application
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| biological source rat | biological source rabbit | biological source guinea pig | biological source goat |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| contains preservative | contains preservative | contains preservative | contains preservative |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
James Duffy et al.
Nanoscale, 10(26), 12797-12804 (2018-06-28)
Advances in prevention, diagnosis and therapy are coupled to innovation and development of new medical tools, leading to improved patient prognosis. We developed an automatic biosensor platform that could provide a non-invasive, rapid and personalised diagnosis using nanomechanical cantilever sensors.
John T Li et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 195(1), 87-95 (2015-05-24)
Acute respiratory distress syndrome (ARDS) is a devastating disorder characterized by increased alveolar permeability with no effective treatment beyond supportive care. Current mechanisms underlying ARDS focus on alveolar endothelial and epithelial injury caused by products of innate immune cells and
Friederike Attig et al.
International journal of molecular sciences, 20(13) (2019-07-03)
(1) Background: Canine distemper virus (CDV)-induced demyelinating leukoencephalitis (CDV-DL) in dogs and Theiler's murine encephalomyelitis (TME) virus (TMEV)-induced demyelinating leukomyelitis (TMEV-DL) are virus-induced demyelinating conditions mimicking Multiple Sclerosis (MS). Reactive oxygen species (ROS) can induce the degradation of lipids and
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| R9759-5ML | 04061838164964 |
| R9759-10ML | 04061838256324 |