Fortfahren mit
M5775
Minimum Essential Medium Eagle
With Hanks′ salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
MEM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Minimum Essential Medium Eagle, With Hanks′ salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
phenol red: yes
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Modifizierung der ursprünglichen MEM-Formulierung. Earle-Salze wurden durch Hanks-Salze ersetzt. Aufgrund der deutlich niedrigeren Bicarbonatkonzentration ist die Pufferkapazität dieses Mediums deutlich reduziert.
Preparation Note
Ergänzungsmittel mit 0,292 g/l L-Glutamin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M4780M1018M4642
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
powder
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
components
phenol red: yes
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
components
Earle’s salts (5% CO2): no
stable glutamine: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
glucose: yes
L-glutamine: yes
components
phenol red: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: yes
components
glucose: yes
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: yes
Earle’s salts (5% CO2): no
NaHCO3: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
stable glutamine: no
HEPES: no
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium Eagle
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Calcium is an ionically stable divalent cation with important beneficial and toxic properties in cell culture. It is a component of a wide range of cell culture media.
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.
Maruša Bizjak et al.
Biochemical and biophysical research communications, 515(2), 296-302 (2019-05-31)
Metabolic pathways of cancer cells depend on the concentrations of nutrients in their micro-environment as well as on the cell-to-cell interactions. Here we examined the effects of glucose, pyruvate and glutamine on the sensitivity of MDA-MB-231 cells to metabolic drug metformin
Simona Giunta et al.
The Journal of cell biology, 190(2), 197-207 (2010-07-28)
The signaling cascade initiated in response to DNA double-strand breaks (DSBs) has been extensively investigated in interphase cells. Here, we show that mitotic cells treated with DSB-inducing agents activate a "primary" DNA damage response (DDR) comprised of early signaling events
Hisashi Miura et al.
Nucleic acids research, 37(3), 778-792 (2008-12-17)
Mammalian tissue- and/or time-specific transcription is primarily regulated in a combinatorial fashion through interactions between a specific set of transcriptional regulatory factors (TRFs) and their cognate cis-regulatory elements located in the regulatory regions. In exploring the DNA regions and TRFs
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M5775-100ML04061834060338
M5775-6X500ML04061834060352
M5775-500ML04061834060345