Fortfahren mit
M5671
Magnesiumcarbonat-Hydroxid Pentahydrat
BioXtra
Synonym(e):
Basic magnesium carbonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(MgCO3)4 · Mg(OH)2 · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
485.65
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
235-192-7
MDL number:
Form:
powder
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
core: magnesium
concentration
40-43.5% (MgO, titration with NaOH)
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.01%, Ca: ≤0.5%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.02%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.03%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.O.O.O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/4CH2O3.5Mg.7H2O/c4*2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h4*(H2,2,3,4);;;;;;7*1H2/q;;;;5*+2;;;;;;;/p-10
InChI key
SXKPPTNZIUYFJR-UHFFFAOYSA-D
Application
  • Inerting mechanism of magnesium carbonate hydroxide pentahydrate for coal dust deflagration under coal gasification: Discusses the use of magnesium carbonate hydroxide pentahydrate in reducing coal dust explosions, highlighting its effectiveness as an inerting agent (Yin et al., 2022).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
13118M717963032
form
powder
form
powder (light)
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
cation traces
Al: ≤0.01%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.03%, Zn: ≤0.0005%, Ca: ≤0.5%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Fe: ≤0.02%
cation traces
Ca: ≤1%, Fe: ≤500 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
≤0.005% heavy metals (as Pb)
impurities
-
impurities
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.05%, chloride (Cl-): ≤0.1%
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
concentration
40-43.5% (MgO, titration with NaOH)
concentration
-
concentration
40.0-43.5% (Mg (as MgO))
concentration
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)