Fortfahren mit
63032
Magnesiumcarbonat
tested according to Ph. Eur., heavy
Synonym(e):
Magnesii subcarbonas ponderosus, Magnesiumhydroxidcarbonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,80
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
MgCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.31
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
235-192-7
MDL number:
€ 62,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
SMILES string
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChI key
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
13118M7179M5671
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesiumcarbonat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)