Fortfahren mit
M5273
Monensin Natriumsalz
90-95% (TLC), Sodium ionophore
Synonym(e):
Monensin A Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 154,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 448,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H61NaO11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
692.85
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
244-941-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4122200
Assay:
90-95% (TLC)
Quality level:
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Monensin Natriumsalz, 90-95% (TLC)
Quality Level
assay
90-95% (TLC)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, parasites, viruses
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]1([C@@]2(CC)O[C@]([C@@]3(C)OC4(C[C@H](O)[C@@H](C)[C@@]([H])([C@@H](C)[C@@H](OC)[C@@H](C([O-])=O)C)O4)CC3)([H])CC2)[C@@H](C)C[C@]([H])([C@@]5([H])O[C@@](O)(CO)[C@H](C)C[C@@H]5C)O1.[Na+]
InChI
1S/C36H62O11.Na/c1-10-34(31-20(3)16-26(43-31)28-19(2)15-21(4)36(41,18-37)46-28)12-11-27(44-34)33(8)13-14-35(47-33)17-25(38)22(5)30(45-35)23(6)29(42-9)24(7)32(39)40;/h19-31,37-38,41H,10-18H2,1-9H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,25-,26+,27+,28-,29+,30-,31+,33-,34-,35?,36-;/m0./s1
InChI key
XOIQMTLWECTKJL-BEMBKCOJSA-M
General description
Chemical structure: polyether
Monensin is a polyether ionophoric antibiotic, which is produced by Streptomyces cinnamonensis. It is used to treat bacterial, fungal and parasitic infections. Monensin prevents the growth of colon cancer cells. It facilitates the transport of sodium and potassium ions between intracellular and extracellular spaces. Monensin prevents coccidiosis in poultry production.
Application
Monensin sodium salt has been used:
  • for the intracellular staining of cytokines
  • to study its effects on the regulation of nuclear factor-κ B (NF-κB ) activation
  • as a positive control to study its effects on in vitro rumen fermentation
Biochem/physiol Actions
Na+ ionophore; blocks glycoprotein secretion; may induce catecholamine secretion from chromaffin cells. Useful in potentiometric and spectroscopic studies of alkali metal ion complexes.
Preparation Note
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
30552N7143PHR2775
assay
90-95% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, fungi, viruses, Gram-positive bacteria, parasites
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
target_organs
Heart,muscle
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Koji Toriyama et al.
Communications biology, 3(1), 394-394 (2020-07-28)
Although the important roles of glycolysis in T cells have been demonstrated, the regulatory mechanism of glycolysis in activated T cells has not been fully elucidated. Furthermore, the influences of glycolytic failure on the T cell-dependent immune response in vivo
Dose-response and inclusion effects of pure natural extracts and synthetic compounds on in vitro methane production
Cattani M, et al.
Anim. Feed Sci. Technol., 218, 100-109 (2016)
Raquel Cavalcanti De Albuquerque et al.
Journal of leukocyte biology, 106(3), 607-618 (2019-07-10)
Human T-cell lymphotropic virus type-1 (HTLV-1) is the etiologic agent of HTLV-1-associated myelopathy/tropical spastic paraparesis (HAM/TSP), which is a chronic inflammatory disease that leads to gradual loss of motor movement as a result of the death of spinal cord cells
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M5273-1G04061834059653
M5273-500MG04061834059660
M5273-5G04061834059677
Questions
  1. How long is this stable as a 1mg/ml stock solution in ethanol when stored at 4ºC?
    1 answer
    1. Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C.